Indole-7-carbaldehyd ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L17506.03
L17506.MD
L17506.03EA
89.4
EUR
L17506.03
L17506.MD
Indole-7-carbaldehyd ≥98%
Indole-7-carbaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 1074-88-0
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 86-89°
Beilstein Reference: 1524960
Formule:
C₉H₇NO Smeltpunt: 86…89 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01318152 CAS nummer: 1074-88-0 |