3-Iodobenzylamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (3-Iodophenyl)methanamine
L17801.03 L17801.06
L17801.03EA 109 EUR
L17801.03 L17801.06
3-Iodobenzylamine 97%
3-Iodobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 696-40-2 Molecular Formula: C7H8IN Formula Weight: 233.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6375 Boiling Point: 132°/8mm Beilstein Reference: 2689602 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00192227
Formule: C₇H₈IN
Kookpunt: 132 °C (8 mmHg)
Dichtheid: 1,748
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192227
CAS nummer: 696-40-2
ADR: 8,II