3-(3-Bromophenyl)propionic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L18080.03
L18080.06
L18080.03EA
39
EUR
L18080.03
L18080.06
3-(3-Bromophenyl)propionic acid ≥97%
3-(3-Bromophenyl)propionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 42287-90-1
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Melting Point: 63-65°
Beilstein Reference: 2362753
Formule:
C₉H₉BrO₂ Smeltpunt: 63…65 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01310792 CAS nummer: 42287-90-1 |