5-Bromo-2-chloropyrimidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L18360.06
L18360.14
L18360.06EA
114
EUR
L18360.06
L18360.14
5-Bromo-2-chloropyrimidine ≥98%
5-Bromo-2-chloropyrimidine
Purity: 98+%
CAS No.: 32779-36-5
Molecular Formula: C4H2BrClN2
Formula Weight: 193.43
Melting Point: 77-80°
Boiling Point: 95°/15mm
MDL No.: MFCD00483232
Formule:
C₄H₂BrClN₂ Kookpunt: 95 °C (15 mmHg) Smeltpunt: 77…80 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00483232 CAS nummer: 32779-36-5 |