3,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L18603.03
L18603.06
L18603.03EA
33
EUR
L18603.03
L18603.06
3,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
3,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 2905-27-3
Molecular Formula: C8H9ClO2S
Formula Weight: 204.68
Melting Point: 92-94°
Beilstein Reference: 2640617
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03094655
Formule:
C₈H₉ClO₂S Smeltpunt: 92…94 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03094655 CAS nummer: 2905-27-3 UN: 3261 ADR: 8,II |