5-Amino-3,4-dimethylisoxazole 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3,4-Dimethylisoxazol-5-amine, 3,4-Dimethylisoxazol-5-ylamine
L18668.03 L18668.06
L18668.03EA 37.1 EUR
L18668.03 L18668.06
5-Amino-3,4-dimethylisoxazole 99%
5-Amino-3,4-dimethylisoxazole
Purity: 99% CAS No.: 19947-75-2 Molecular Formula: C5H8N2O Formula Weight: 112.13 Melting Point: 118-120° Beilstein Reference: 108546
Formule: C₅H₈N₂O
Smeltpunt: 118…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00046081
CAS nummer: 19947-75-2
EINECS: 243-437-4