1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
L19086.22 L19086.06 L19086.14
L19086.22EA 296 EUR
L19086.22 L19086.06 L19086.14
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate ≥98%
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Purity: 98+% CAS No.: 174501-64-5 Molecular Formula: C8H15F6N2P Formula Weight: 284.19 Refractive Index: 1.4115 Melting Point: 8-10° Boiling Point: 350° Merck Reference: 14,1581 MDL No.: MFCD03093295
Formule: C₈H₁₅F₆N₂P
Kookpunt: >350 °C
Smeltpunt: 8…10 °C
Dichtheid: 1,365
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093295
CAS nummer: 174501-64-5
Merck Index: 14,1581