1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [BMIM] [BF4]
L19087.09 L19087.18
L19087.09EA 132 EUR
L19087.09 L19087.18
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate ≥98%
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Purity: 98+% CAS No.: 174501-65-6 Molecular Formula: C8H15BF4N2 Formula Weight: 226.03 Flash Point: None Refractive Index: 1.4220 MDL No.: MFCD03095449
Formule: C₈H₁₅BF₄N₂
Kookpunt: ∼200 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –71 °C
Dichtheid: 1,210
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095449
CAS nummer: 174501-65-6