6-Aminonicotinonitrile 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L19282.06
L19282.14
L19282.06EA
33.5
EUR
L19282.06
L19282.14
6-Aminonicotinonitrile 98%
6-Aminonicotinonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 4214-73-7
Molecular Formula: C6H5N3
Formula Weight: 119.13
Melting Point: 159-164°
Boiling Point: 240-250°/15mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00128902
Formule:
C₆H₅N₃ Kookpunt: 240…250 °C (15 mmHg) Smeltpunt: 159…164 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00128902 CAS nummer: 4214-73-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |