1-(4-Pyridyl)piperazine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L19396.06 L19396.03 L19396.14
L19396.06EA 125 EUR
L19396.06 L19396.03 L19396.14
1-(4-Pyridyl)piperazine ≥97%
1-(4-Pyridyl)piperazine
Purity: 97% CAS No.: 1008-91-9 Molecular Formula: C9H13N3 Formula Weight: 163.22 Melting Point: 136-141° Boiling Point: 195-200°/0.3mm UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00040745
Formule: C₉H₁₃N₃
Kookpunt: 195…200 °C (0,3 mmHg)
Smeltpunt: 136…141 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040745
CAS nummer: 1008-91-9
EINECS: 213-764-7
ADR: 8,III