2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L19443.MC
L19443.ME
L19443.MCEA
47.6
EUR
L19443.MC
L19443.ME
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine ≥98%
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 98+%
CAS No.: 34486-24-3
Molecular Formula: C6H5F3N2
Formula Weight: 162.11
Melting Point: 86-89°
Beilstein Reference: 473259
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03093868
Formule:
C₆H₅F₃N₂ Kookpunt: 200 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 86…89 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03093868 CAS nummer: 34486-24-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |