2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19446.03
L19446.MD
L19446.03EA
74.4
EUR
L19446.03
L19446.MD
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 455-00-5
Molecular Formula: C7H3F6N
Formula Weight: 215.10
Flash Point: 67°(153°F)
Melting Point: 55-58°
Boiling Point: 82°/18mm
Beilstein Reference: 188806
MDL No.: MFCD00236675
Formule:
C₇H₃F₆N Kookpunt: 82 °C (18 mmHg) Smeltpunt: 55…58 °C Vlampunt: 67 °C (153 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00236675 CAS nummer: 455-00-5 |