3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L19447.03 L19447.MD
L19447.03EA 151 EUR
L19447.03 L19447.MD
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 20857-47-0 Molecular Formula: C7H3F6N Formula Weight: 215.10 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 35-38° Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 1684576 MDL No.: MFCD00128904
Formule: C₇H₃F₆N
Kookpunt: 117…118 °C
Smeltpunt: 35…38 °C
Vlampunt: >100 °C (212 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128904
CAS nummer: 20857-47-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II