1-Butyl-3-methylimidazolium chloride 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
L19749.09
L19749.18
L19749.09EA
41.7
EUR
L19749.09
L19749.18
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride 96%
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Purity: 96%
CAS No.: 79917-90-1
Molecular Formula: C8H15ClN2
Formula Weight: 174.67
Melting Point: ca 73°
MDL No.: MFCD03095425
Formule:
C₈H₁₅ClN₂ MW: 174.67 g/mol Kookpunt: ∼200 °C (1013 hPa) Smeltpunt: ∼ 73 °C Dichtheid: ∼1 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03095425 CAS nummer: 79917-90-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |