1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
L19762.04
L19762.09
L19762.18
L19762.04EA
50.6
EUR
L19762.04
L19762.09
L19762.18
1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Purity: 98+%
CAS No.: 155371-19-0
Molecular Formula: C6H11F6N2P
Formula Weight: 256.13
Melting Point: 58-62°
MDL No.: MFCD00216703
Formule:
C₆H₁₁F₆N₂P Smeltpunt: 58…62 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00216703 CAS nummer: 155371-19-0 |