1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, (max. 3% H₂O) 98+% (dry weight)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
L19763.04 L19763.09 L19763.18
L19763.04EA 48.1 EUR
L19763.04 L19763.09 L19763.18
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, (max. 3% H₂O) 98+% (dry weight)
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Purity: 98+% CAS No.: 143314-16-3 Molecular Formula: C6H11BF4N2 Formula Weight: 197.98 Flash Point: None Refractive Index: 1.4100 Melting Point: 15° MDL No.: MFCD00216668
Formule: C₆H₁₁BF₄N₂
Kookpunt: ∼200 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 15 °C
Dichtheid: 1,280
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00216668
CAS nummer: 143314-16-3