2-Aminoisonicotinonitrile 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L19841.03
L19841.06
L19841.14
L19841.03EA
42.3
EUR
L19841.03
L19841.06
L19841.14
2-Aminoisonicotinonitrile 97%
2-Aminoisonicotinonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 42182-27-4
Molecular Formula: C6H5N3
Formula Weight: 119.13
Melting Point: 148-152°
Beilstein Reference: 386393
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD03791310
Formule:
C₆H₅N₃ Smeltpunt: 148…152 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03791310 CAS nummer: 42182-27-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |