4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Bromo-2,6-dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
L19879.03 L19879.06
L19879.03EA 30.4 EUR
L19879.03 L19879.06
4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride 95%
4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 95% CAS No.: 351003-54-8 Molecular Formula: C6H2BrCl3O2S Formula Weight: 324.41 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-48° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03094651
Formule: C₆H₂BrCl₃O₂S
MW: 324.41 g/mol
Smeltpunt: 42…48 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094651
CAS nummer: 351003-54-8
UN: 3261
ADR: 8 II