Water
Leverancier: Ambion
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9922
9937
9910G
9914G
9915G
9920
AM9938
9939
AMBI9922EA
0
EUR
AMBI9922
AMBI9937
AMBI9910G
AMBI9914G
AMBI9915G
AMBI9920
AMBIAM9938
AMBI9939
Water
Water
Formule:
H₂O Kookpunt: 100 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 0 °C Dichtheid: 1 g/cm³ (4 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011332 CAS nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |