Tricine
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A1085.0250 A1085.1000 A1085.5000
A1085.0250EA 160 EUR
A1085.0250 A1085.1000 A1085.5000
Tricine
Tricine
Formule: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Smeltpunt: 187 °C
Dichtheid: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004277
CAS nummer: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable