Sodium deoxycholate
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A1531.0100 A1531.1000
A1531.0100EA 132 EUR
A1531.0100 A1531.1000
Sodium deoxycholate
Sodium deoxycholate
Formule: C₂₄H₃₉NaO₄
Smeltpunt: 357…365 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064139
CAS nummer: 302-95-4
EINECS: 206-132-7