3-Methyl-o-fenyleendiamine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Methylbenzene-1,2-diamine, Toluene-2,3-diamine, 1,2-Diamino-3-methylbenzene
BTB07447DA BTB07447EA BTB07447.50
MAYBBTB07447DAEA 0 EUR
MAYBBTB07447DA MAYBBTB07447EA MAYBBTB07447.50
3-Methyl-o-fenyleendiamine
3-Methyl-o-fenyleendiamine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Kookpunt: 255
Smeltpunt: 113
Dichtheid: 1.3 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00011589
CAS nummer: 2687-25-4
EINECS: 220-248-5