2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4,6-Dimethoxypyrimidin-2-amine, 4,6-Dimethoxypyrimidin-2-ylamine
BTB09643.1 BTB09643.10 BTB09643.50
MAYBBTB09643.1EA 0 EUR
MAYBBTB09643.1 MAYBBTB09643.10 MAYBBTB09643.50
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
Formule: C₆H₉N₃O₂
MW: 155.16 g/mol
Kookpunt: 276
Smeltpunt: 97
Dichtheid: 1.429 g/cm³ (–153 °C)
MDL Nummer: MFCD00038832
CAS nummer: 36315-01-2
EINECS: 252-969-6