DL-Camphor
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone
BTB09928DA BTB09928EA BTB09928.50
MAYBBTB09928DAEA 0 EUR
MAYBBTB09928DA MAYBBTB09928EA MAYBBTB09928.50
DL-Camphor
DL-Camphor
Formule: C₁₀H₁₆O
Kookpunt: 204 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: ∼180 °C
Dichtheid: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00074738
CAS nummer: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1,III