Thiophene-2-carbaldehyde
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
CC13004.1 CC13004.10
MAYBCC13004.1EA 0 EUR
MAYBCC13004.1 MAYBCC13004.10
Thiophene-2-carbaldehyde
Thiophene-2-carbaldehyde
Formule: C₅H₄OS
Kookpunt: 198 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: ? 10 °C
Dichtheid: 1,2264 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 78 °C
MDL Nummer: MFCD00005429
CAS nummer: 98-03-3
EINECS: 202-629-8