2-Thiophenemethanol
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Thiophen-2-methanol, Thiophen-2-ylmethanol, 2-Thienylmethanol
CC13009.1 CC13009.10 CC13009.50
MAYBCC13009.1EA 0 EUR
MAYBCC13009.1 MAYBCC13009.10 MAYBCC13009.50
2-Thiophenemethanol
2-Thiophenemethanol
Formule: C₅H₆OS
Kookpunt: 207 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 0 °C
Dichtheid: 1,206 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00005454
CAS nummer: 636-72-6
EINECS: 211-264-3