ω-Bromo-4-methylacetophenone
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: α-Bromo-4-methylacetophenone, Bromomethyl p-methylphenyl ketone, 2-Bromo-4'-methylacetophenone, 2-Bromo-1-(p-tolyl)ethanone, 4-Methylphenacyl bromide
CD00282.1 CD00282EA CD00282EE
MAYBCD00282.1EA 0 EUR
MAYBCD00282.1 MAYBCD00282EA MAYBCD00282EE
ω-Bromo-4-methylacetophenone
ω-Bromo-4-methylacetophenone
Formule: C₉H₉BrO
MW: 213.07 g/mol
Kookpunt: 105 °C (0.1 mmHg)
Smeltpunt: 95…97 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000203
CAS nummer: 619-41-0
EINECS: 210-595-0