DL-Camphor
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
NRB04998.250 NRB04998.1
MAYBNRB04998.250EA 0 EUR
MAYBNRB04998.250 MAYBNRB04998.1
DL-Camphor
DL-Camphor
Formule: C₁₀H₁₆O
Kookpunt: 204 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: ∼180 °C
Dichtheid: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00074738
CAS nummer: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1,III