3'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
RF03426.1 RF03426.10 RF03426.50
MAYBRF03426.1EA 0 EUR
MAYBRF03426.1 MAYBRF03426.10 MAYBRF03426.50
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₇F₃O
Kookpunt: 198 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000391
CAS nummer: 349-76-8
EINECS: 206-490-4