α,2,6-Trichlorotoluene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
SB00675.1 SB00675.10 SB00675.50
MAYBSB00675.1EA 0 EUR
MAYBSB00675.1 MAYBSB00675.10 MAYBSB00675.50
α,2,6-Trichlorotoluene
α,2,6-Trichlorotoluene
Formule: C₇H₅Cl₃
Kookpunt: 248 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 49…50 °C
MDL Nummer: MFCD00000897
CAS nummer: 2014-83-7
EINECS: 217-940-4
UN: 3261
ADR: 8,II