α,3,4-Trichlorotoluene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,2-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-3,4-dichlorobenzene, 3,4-Dichlorobenzyl chloride
SB00678.1 SB00678.10 SB00678.50
MAYBSB00678.1EA 0 EUR
MAYBSB00678.1 MAYBSB00678.10 MAYBSB00678.50
α,3,4-Trichlorotoluene
α,3,4-Trichlorotoluene
Formule: C₇H₅Cl₃
Kookpunt: 241 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000906
CAS nummer: 102-47-6
EINECS: 203-033-0
UN: 3265
ADR: 8,II