4-Isopropylbenzyl alcohol
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Isopropylphenyl)methanol
SB01074.1 SB01074.10 SB01074.50
MAYBSB01074.1EA 0 EUR
MAYBSB01074.1 MAYBSB01074.10 MAYBSB01074.50
4-Isopropylbenzyl alcohol
4-Isopropylbenzyl alcohol
Formule: C₁₀H₁₄O
Kookpunt: 249 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 28 °C
Dichtheid: 0,978 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00004663
CAS nummer: 536-60-7
EINECS: 208-640-4
Merck Index: 13,02646