2-Acetylthiophene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Thiophen-2-yl-ethanone, 1-(2-Thienyl)-1-ethanone, Methyl 2-thienyl ketone
SB01124.1 SB01124.10 SB01124.50
MAYBSB01124.1EA 0 EUR
MAYBSB01124.1 MAYBSB01124.10 MAYBSB01124.50
2-Acetylthiophene
2-Acetylthiophene
Formule: C₆H₆OS
Kookpunt: 214 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 9 °C
Dichtheid: 1,1704 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00005442
CAS nummer: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
UN: 2810
ADR: 6.1,II