1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
SB01386.1
SB01386.10
SB01386EE
MAYBSB01386.1EA
0
EUR
MAYBSB01386.1
MAYBSB01386.10
MAYBSB01386EE
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Formule:
C₅H₁₀N₂O MW: 114.15 g/mol Kookpunt: 225.5 Smeltpunt: 8 Dichtheid: 1.04 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 93 |
MDL Nummer:
MFCD00003188 CAS nummer: 80-73-9 EINECS: 201-304-8 UN: 2810 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,03275 |