3-Fluoropyrocatechol
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Fluorocatechol, 3-Fluorobenzene-1,2-diol, 3-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene
SB01505.1 SB01505.10
MAYBSB01505.1EA 0 EUR
MAYBSB01505.1 MAYBSB01505.10
3-Fluoropyrocatechol
3-Fluoropyrocatechol
Formule: C₆H₅FO₂
Kookpunt: 218 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 71 °C
Dichtheid: 1,514 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00042582
CAS nummer: 363-52-0