1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SPB06629.1 SPB06629.10 SPB06629.50
MAYBSPB06629.1EA 0 EUR
MAYBSPB06629.1 MAYBSPB06629.10 MAYBSPB06629.50
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea
Formule: (C₆H₄(OCH₃))NC(S)NH₂
Kookpunt: 310 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 156 °C
MDL Nummer: MFCD00022162
CAS nummer: 1516-37-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III