3-Iodo-o-xylene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,2-Dimethyl-3-iodobenzene, 2,3-Dimethyl-1-iodobenzene, 1-Iodo-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Dimethyliodobenzene
TL00125.1 TL00125.10 TL00125.50
MAYBTL00125.1EA 0 EUR
MAYBTL00125.1 MAYBTL00125.10 MAYBTL00125.50
3-Iodo-o-xylene
3-Iodo-o-xylene
Formule: C₈H₉I
MW: 232.06 g/mol
Kookpunt: 110…111 °C (12 mmHg)
Dichtheid: 1.64 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00041437
CAS nummer: 31599-60-7