Thiophene-2-carbaldehyde, yellow liquid
Leverancier: MP Biomedicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
0215688780 0215688725
ICNA0215688780EA 130 EUR
ICNA0215688780 ICNA0215688725
Thiophene-2-carbaldehyde, yellow liquid
Thiophene-2-carbaldehyde
Soluble in ethanol, ether; insoluble in water.
Soluble in ethanol, ether; insoluble in water.
Formule: C₅H₄OS
Kookpunt: 198 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: ? 10 °C
Dichtheid: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005429
CAS nummer: 98-03-3
EINECS: 202-629-8