Salpeterzuur 60%, ultrapure Trace_analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Nitric acid solution
MQ100
1.01518.0250 1.01518.0500 1.01518.1000
1.01518.0250EA 651 EUR
1.01518.0250 1.01518.0500 1.01518.1000
Salpeterzuur 60%, ultrapure Trace_analysis, Supelco®
Salpeterzuur
Formule: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Kookpunt: ∼120 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –22 °C
Dichtheid: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011349
CAS nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -22 °C
Boiling Point 120 °C (1013 hPa)
Density 1.37 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material