Natriumchloride, EMPROVE® api BP, Ph. Eur., JP, USP pharmaceutical_ingredient, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
1.06444.1000 1.06444.9029
1.06444.1000EA 0 EUR
1.06444.1000 1.06444.9029
Natriumchloride, EMPROVE® api BP, Ph. Eur., JP, USP pharmaceutical_ingredient, SAFC®
Natriumchloride
Formule: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Kookpunt: 1413
Smeltpunt: 801
Dichtheid: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003477
CAS nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599