Natriumcarbonaat 0.05 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09940.0001EA 31 EUR
1.09940.0001
Natriumcarbonaat 0.05 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Natriumcarbonaat
Formule: Na₂CO₃
MW: 105,99 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003494
CAS nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.1 g/cm3 (20 °C)
pH 11.6 (H2O, 20 °C)