Phthalaldehyde, Millipore®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.11452.0005 1.11452.0050
1.11452.0005EA 107 EUR
1.11452.0005 1.11452.0050
Phthalaldehyde, Millipore®
Phthalaldehyde
Formule: C₈H₆O₂
Kookpunt: 266 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 54…56 °C
Dichtheid: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 132 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00003335
CAS nummer: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),