Methacrylzuur Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Methylpropenoic acid
Stabilisatie: Hydrochinon
MQ200
8.00578.0100 8.00578.0500 8.00578.9025 8.00578.2500
8.00578.0100EA 40.8 EUR
8.00578.0100 8.00578.0500 8.00578.9025 8.00578.2500
Methacrylzuur Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
Methacrylzuur
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Kookpunt: 163
Smeltpunt: 15
Dichtheid: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 68
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002651
CAS nummer: 79-41-4
EINECS: 201-204-4
UN: 2531
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05967
Order Now
Specification Test Results
Solubility 98 g/l (20 °C)
Melting Point 15 °C
Molar Mass 86.09 g/mol
Boiling Point 161 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Refractive Index 1.431 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 8.7 %(V)
Density 1.015 g/cm3 (20 °C)
pH 2.0 - 2.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 370 °C
Synonyms 2-Methylpropenoic acid
Hill Formula C4H6O2