2-Aminobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01268.0050 8.01268.0250
8.01268.0050EA 36.7 EUR
8.01268.0050 8.01268.0250
2-Aminobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzothiazole
Formule: C₇H₆N₂S
Kookpunt: 190…195 °C (0,05 mmHg)
Smeltpunt: 127…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005785
CAS nummer: 136-95-8
EINECS: 205-268-4
Merck Index: 13,00423
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 127 - 130 °C
Molar Mass 150.2 g/mol
Synonyms 2-Benzothiazolylamine
Hill Formula C7H6N2S