2-Aminothiazole, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01272.0100 8.01272.0500
8.01272.0100EA 36.5 EUR
8.01272.0100 8.01272.0500
2-Aminothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Aminothiazole
Formule: C₃H₄N₂S
Kookpunt: 216 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 86…89 °C
Dichtheid: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005325
CAS nummer: 96-50-4
EINECS: 202-511-6
Merck Index: 13,00479
Order Now
Specification Test Results
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point 86 - 89 °C
Molar Mass 100.13 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 117 °C (20 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
pH 9.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C