1,3-Diphenyl-2-thiourea, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03581.0100 8.03581.0500
8.03581.0100EA 36.7 EUR
8.03581.0100 8.03581.0500
1,3-Diphenyl-2-thiourea, Sigma-Aldrich®
1,3-Diphenyl-2-thiourea
Formule: C₁₃H₁₂N₂S
Kookpunt: 365 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 150…153 °C
Dichtheid: 1,3205 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004921
CAS nummer: 102-08-9
EINECS: 203-004-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03366
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 150 - 153 °C
Molar Mass 228.31 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.30 g/cm3 (20 °C)