Furfurylalcohol, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Furfurol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04015.0100
8.04015.1000
8.04015.0100EA
34.2
EUR
8.04015.0100
8.04015.1000
Furfurylalcohol, Sigma-Aldrich®
Furfurylalcohol
Formule:
C₅H₆O₂ MW: 98.1 g/mol Kookpunt: 171 Smeltpunt: –31 °C Dichtheid: 1.13 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 75 °C (gesloten beker) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003252 CAS nummer: 98-00-0 EINECS: 202-626-1 UN: 2874 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,04326 |
Specification Test Results
Hill Formula | C₅H₆O₂ |
Molar Mass | 98.1 g/mol |
Boiling point | 170 - 171 °C (1013 mbar) |
Density | 1.13 g/cm³ (20 °C) |
Explosion limit | 1.8 - 16.3 %(V) |
Flash point | 65 °C |
Ignition temperature | 390 °C |
Melting Point | -31 °C |
pH value | 6 (300 g/l, H₂O, 20 °C) |
Vapor pressure | 0.53 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 1.4845 (20 °C, 589 nm) |
Solubility | (20 °C) soluble |
LD 50 oral | LD50 Rat 177 mg/kg |
LD 50 dermal | LD50 Rabbit 400 mg/kg |