Levulinic acid, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Oxovaleric acid, 4-Ketovaleric acid, 4-Oxopentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14254.0100 8.14254.0500
8.14254.0100EA 34.7 EUR
8.14254.0100 8.14254.0500
Levulinic acid, Sigma-Aldrich®
Levulinic acid
Formule: C₅H₈O₃
MW: 116.12 g/mol
Kookpunt: 245
Smeltpunt: 26…29 °C
Dichtheid: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 138
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002796
CAS nummer: 123-76-2
EINECS: 204-649-2
UN: 3261
Merck Index: 13,05492
Order Now
Specification Test Results
Solubility 675 g/l (25 °C)
Melting Point 26 - 29 °C
Molar Mass 116.12 g/mol
Boiling Point 245 - 246 °C (1013 mbar)
Flash Point 98 °C
Refractive Index 1.4396 (20 °C, 589 nm)