Benzothiazool-2-thiol, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14674.0250
8.14674.1000
8.14674.0250EA
43.3
EUR
8.14674.0250
8.14674.1000
Benzothiazool-2-thiol, Sigma-Aldrich®
Benzothiazool-2-thiol
Formule:
C₇H₅NS₂ Kookpunt: 302 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 177…182 °C Dichtheid: 1,42 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005781 CAS nummer: 149-30-4 EINECS: 205-736-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,05893 |
Specification Test Results
Solubility | 0.12 g/l (25 °C) |
Melting Point | 180 - 183 °C |
Molar Mass | 167.25 g/mol |
Bulk Density | 390 kg/m3 |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 243 °C |
Explosion Limit | 15 %(V) |
Density | 1.42 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (0.12 g/l, H2O, 25 °C) |
Ignition Point | 465 °C |