Trichloromethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18154.0025 8.18154.0100
8.18154.0025EA 233 EUR
8.18154.0025 8.18154.0100
Trichloromethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Trichloromethyl chloroformate
Formule: C₂Cl₄O₂
Kookpunt: 128 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –57 °C
Dichtheid: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015553
CAS nummer: 503-38-8
EINECS: 207-965-9
UN: 3389
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 13,03368